missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methylimidazole-d3 (ring-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D |
| Formel vikt | 85.072 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?