Läs mer
1-Methylimidazole-d3 (ring-d3), TRC
Produktkod. 30477057
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30477057 5 mg
30476729 50 mg
30471760 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3129815MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4166-68-1
Molekylformel C4 D3 H3 N2
Molekylvikt (g/mol) 85.122
Synonym 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (7CI, 8CI), 1-Methylimidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d3, 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-D3, 1-Methylimidazole-d3, 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
IUPAC-namn 2,4,5-trideuterio-1-methylimidazole
LEDER [2H]c1nc([2H])n(C)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
Formel vikt 85.072