Läs mer
1-Methylimidazole-d6, TRC
Produktkod. 30481990
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481990 10 mg
30472935 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30481990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31298910MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285978-27-0
Molekylformel C4 D6 N2
Molekylvikt (g/mol) 88.1408
Synonym 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6
IUPAC-namn 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)imidazole
LEDER [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
Formel vikt 88.0908