Läs mer
1-Metylimidazol, TRC
Produktkod. 30041061
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041061 1 g
30040370 10 g
30010392 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3129801G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-47-7
Molekylvikt (g/mol) 82.1
LEDER Cn1ccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylimidazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4H6N2
Kvantitet 1 g
Procent renhet >95%