Läs mer
1-Methylindan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylindan |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 132.0939 |