Läs mer
1-metylindazol-3-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11347069
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347069 1 g 1g
11357069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26879.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176,175 g/mol
1-Metylindazol-3-karboxylsyra används som viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett farmaceutiskt adjuvans, Granisetron Impurity D.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Methylindazole-3-carboxylsyra används som viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett farmaceutiskt adjuvans, Granisetron Impurity D.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50890-83-0
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD00272569
InChI-nyckel OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
PubChem CID 689105
IUPAC-namn 1-metylindazol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∽218°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in DMSO and Methanol.
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.