Läs mer
1-metylindazol-3-karboxylsyra (granisetronförorening D), TRC
Produktkod. 30138040
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138040 1 g
30135484 50 mg
17942495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3134551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50890-83-0
Molekylformel C9 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Synonym 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
IUPAC-namn 1-metylindazol-3-karboxylsyra
LEDER Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Formel vikt 176.0586
Procent renhet >95%