Läs mer
1-metylindol-2-boronsyra, 95 %
Produktkod. 15409807
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409807 250 mg 250mg
15499797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53028.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 191162-40-0 | C9H10BNO2 | 174,99 g/mol
Reaktant för Suzuki-Miyaura koppling. Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens som därför används som farmaceutiska mellanprodukter. Används även som råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reaktant för Suzuki-Miyaura koppling. Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens som därför används som farmaceutiska mellanprodukter. Används även som råmaterial i organisk syntes.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191162-40-0
Molekylformel C9H10BNO2
Molekylvikt (g/mol) 174.99
MDL-nummer MFCD01114668
InChI-nyckel CBPBJUTWVXLSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-2-yl boronic acid, n-methylindole-2-boronic acid, 2-borono-1-methyl-1h-indole, 1-methylindol-2-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indole-2-boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, boronic acid,b-1-methyl-1h-indol-2-yl, boronic acid, 1-methyl-1h-indol-2-yl, acmc-209eur, n-methyl-indoleboronic acid
PubChem CID 22733820
LEDER CN1C(=CC2=CC=CC=C12)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylindole-2-boronic acid
Smältpunkt 108 °C till 112 °C
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (1-metyl-lH-indol-2-yl)borsyra
Formel vikt 174.99
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.