Läs mer
1-metylindol-3-karboxaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381547 1 g 1g
11391547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02212.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
1-metylindol-3-karboxaldehyd används som reaktant för framställning av nitroolefiner ochβ -nitroalkoholer via mikrovågs- eller ultraljudsunderstödda Henry-reaktioner, reaktant för syntes av kinolinoner via trekomponent Ugi-reaktion, reaktant för syntes avα -ketoamider som hämmare av denguevirusproteas med antiviral aktivitet i cell-culture , reaktant för beredning av tiazolopyrimidinoner som inhibitorer av Bcl-2-proteiner, reaktant för beredning av vinylindoler via Peterson-olefinering eller olefinering med Nysted-reagens, reaktant för beredning av indolylalkener från mikrovågsförstärkt Knoevenagel-kondensation som antibakteriella medel som används i 1-3-Methyl-ma-etyl-indol och (Z)-3-(l-metyl-lH-indol-3-yl)-2-(tiofen-3-yl)akrylnitril, via baskatalyserad kondensation med tiofen-3-acetonitril. Det användes också vid framställning av monomer, som krävs för syntes av poly(3-vinyl-1-metylindol).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Methylindol-3-carboxaldehyd används som reaktant för framställning av nitroolefiner ochβ -nitroalkoholer via mikrovågs- eller ultraljudsunderstödda Henry-reaktioner, reaktant för syntes av kinolinoner via trekomponent Ugi-reaktion, reaktant för syntes avα -ketoamider som hämmare av denguevirusproteas med antiviral aktivitet i cell-culture , reaktant för beredning av tiazolopyrimidinoner som inhibitorer av Bcl-2-proteiner, reaktant för beredning av vinylindoler via Peterson-olefinering eller olefinering med Nysted-reagens, reaktant för beredning av indolylalkener från mikrovågsförstärkt Knoevenagel-kondensation som antibakteriella medel som används i 1-3-Methyl-ma-etyl-indol och (Z)-3-(l-metyl-lH-indol-3-yl)-2-(tiofen-3-yl)akrylnitril, via baskatalyserad kondensation med tiofen-3-acetonitril. Det användes också vid framställning av monomer, som krävs för syntes av poly(3-vinyl-1-metylindol).
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19012-03-4
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00014570
InChI-nyckel KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
IUPAC-namn 1-metylindol-3-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 121302
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 159.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.