Läs mer
1-metylindol, 98 %
Produktkod. 11484334
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484334 10 g 10g
11494334 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12605.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.40 SEK
    760.65 SEK / 10g
    Save 177.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131,178 g/mol
1-metylindol är användbar för bestämning av associationskonstanten för elektrondonator-acceptorkomplexen med 1-(2,4,6-trinitrofenyl)propan-2-on. Det fungerar som en reaktant för framställning av polycykliska derivat av indoler, bisindolderivat och farmaceutiskt aktiva 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det används också som en reaktant för framställning av Positron Emission Tomography (PET ) avbildningsmedel av proteinkinas C (PKC) och glykogensyntaskinas-3 (GSK-3).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-metylindol är användbar för bestämning av associationskonstanten för elektrondonator-acceptorkomplexen med 1-(2,4,6-trinitrofenyl)propan-2-on. Det fungerar som en reaktant för framställning av polycykliska derivat av indoler, bisindolderivat och farmaceutiskt aktiva 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det används också som en reaktant för framställning av Positron Emission Tomography (PET ) avbildningsmedel av proteinkinas C (PKC) och glykogensyntaskinas-3 (GSK-3).
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-76-9
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00005800
InChI-nyckel BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
IUPAC-namn 1-metylindol
LEDER CN1C=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylindole
Densitet 1.048
Kokpunkt 237 °C till 239 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.6065
Kvantitet 10 g
Beilstein 111026
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methylindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylindole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.