Läs mer
1-metylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
1-metylindol är användbar för bestämning av associationskonstanten för elektrondonator-acceptorkomplexen med 1-(2,4,6-trinitrofenyl)propan-2-on. Det fungerar som en reaktant för framställning av polycykliska derivat av indoler, bisindolderivat och farmaceutiskt aktiva 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det används också som en reaktant för framställning av Positron Emission Tomography (PET ) avbildningsmedel av proteinkinas C (PKC) och glykogensyntaskinas-3 (GSK-3).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-metylindol är användbar för bestämning av associationskonstanten för elektrondonator-acceptorkomplexen med 1-(2,4,6-trinitrofenyl)propan-2-on. Det fungerar som en reaktant för framställning av polycykliska derivat av indoler, bisindolderivat och farmaceutiskt aktiva 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det används också som en reaktant för framställning av Positron Emission Tomography (PET ) avbildningsmedel av proteinkinas C (PKC) och glykogensyntaskinas-3 (GSK-3).
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylindole |
| Densitet | 1.048 |
| Kokpunkt | 237°C to 239°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Odör | Stench |
| Brytningsindex | 1.6065 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 111026 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Löslighetsinformation | Immiscible with water. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.