Läs mer
1-metylindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylindole |
| CAS | 603-76-9 |
| Molekylformel | C9H9N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Methyl-1H-indole, N-Methylindole, NSC 212534 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-7H,1H3 |
| LEDER | Cn1ccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-metylindol |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.18 |
| Formel vikt | 131.0735 |