Läs mer
1-metylindolin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586614
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10440574
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC58704CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 60082-02-2
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD03208513
InChI-nyckel OZQGVTARHLDSTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylindoline-5-carbaldehyde, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-carbaldehyde, 1-methylindoline-5-carboxaldehyde, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde, 1-methyl-5-formylindoline, 5-formyl-1-methylindoline, 1-methyl-5-indolinecarbaldehyde #, 2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1-methyl
PubChem CID 595181
IUPAC-namn 1-metyl-2,3-dihydroindol-5-karbaldehyd
LEDER CN1CCC2=C1C=CC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylindoline-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%