Läs mer
1-Methylisatin, 97%
Artikelnummer. 11479773
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11479773 1 g 1g
11489773 5 g 5g
11499773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11479773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12942.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2058-74-4 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
1-Methylisatin används som en reaktant för stereoselektiv framställning av spirobicykliska och bis-spirotricykliska pyrazolidinoner, för regioselektiv framställning av spirocykliska oxindol-butenolider, för syntes av spiro-oxindoler, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva beredning av oxindol-butenolider, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva preparat av hydroxyl-indoler, via hydroxyl-indoler. för framställning av pyridinkarboxylsyra-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivat (Schiff-bashydrazider) som antibakteriella medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Methylisatin används som en reaktant för
stereoselektiv framställning av spirobicykliska och bis-spirotricykliska pyrazolidinoner, för regioselektiv framställning av spirocykliska oxindol-butenolider, för syntes av spiro-oxindoler, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva oxindoler, för morhydroxyloxi-indole-preparat, för stereoselektiva preparat. reaktion, för framställning av pyridinkarboxylsyra-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivat (Schiff-bashydrazider) som antibakteriella medel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2058-74-4
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005812
InChI-nyckel VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
PubChem CID 16358
LEDER CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 1-Methylisatin
Smältpunkt 129°C to 133°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 128280
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-metylindol-2,3-dion
Formel vikt 161.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.