Läs mer
1-metylisatin, 97 %
Description
1-Methylisatin används som en reaktant för stereoselektiv framställning av spirobicykliska och bis-spirotricykliska pyrazolidinoner, för regioselektiv framställning av spirocykliska oxindol-butenolider, för syntes av spiro-oxindoler, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva beredning av oxindol-butenolider, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva preparat av hydroxyl-indoler, via hydroxyl-indoler. för framställning av pyridinkarboxylsyra-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivat (Schiff-bashydrazider) som antibakteriella medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
stereoselektiv framställning av spirobicykliska och bis-spirotricykliska pyrazolidinoner, för regioselektiv framställning av spirocykliska oxindol-butenolider, för syntes av spiro-oxindoler, för framställning av osymmetriska oxindoler, för stereoselektiva oxindoler, för morhydroxyloxi-indole-preparat, för stereoselektiva preparat. reaktion, för framställning av pyridinkarboxylsyra-[(oxo)indolyliden)hydrazidderivat (Schiff-bashydrazider) som antibakteriella medel.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylisatin |
| Smältpunkt | 129 °C till 133 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 128280 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| IUPAC-namn | 1-metylindol-2,3-dion |
| Formel vikt | 161.16 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.