Läs mer
1-metylnaftalen, 96 %
Produktkod. 11434160
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434160 25 g 25g
11468226 100 g 100g
11478226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15327.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142,201 g/mol
1-Metylnaftalen används som en viktig mellanprodukt i organisk syntes. Det används som utgångsmaterial för ytaktivt medel, vattenreducerare, dispergeringsmedel och läkemedel. Vidare används det vid framställning av 1-metylnaftalen-d10 med användning av deuteriumoxid, natriumdeuteroxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylnaftalene används som en viktig mellanprodukt i organisk syntes. Det används som utgångsmaterial för ytaktivt medel, vattenreducerare, dispergeringsmedel och läkemedel. Vidare används det vid framställning av 1-metylnaftalen-d10 med användning av deuteriumoxid
, natriumdeuteroxid
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, peroxider och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-12-0
Molekylformel C11H10
Molekylvikt (g/mol) 142.201
MDL-nummer MFCD00004034
InChI-nyckel QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC-namn 1-metylnaftalen
LEDER CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylnaphthalene
Smältpunkt -22°C
Kokpunkt 240°C to 243°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 506793
Formel vikt 142.2
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methylnaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.