Läs mer
1-Methylnaphthalene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylnaphthalene D10 |
| CAS | 38072-94-5 |
| Molekylformel | C11 2H10 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-(trideuteriomethyl)naphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.26 |
| Formel vikt | 152.141 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |