Läs mer
1-Methylnaphthalene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861191
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861191 1 L 1 L
15841191 5 mL 5ml
15851191 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15861191 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208091000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-12-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Specifikationer
Smältpunkt <-30°C
Densitet 1.012 To 1.028 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 244°C to 245°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00004034
Kvantitet 1 L
Synonym 1-Methylnaphthalene, 1-Methylnaphthalene