Läs mer
1-metylneventalen, TRC
Produktkod. 30483794
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30483794 50 g
1 options
Produktkod. 30483794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32315550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylnaphthalene
CAS 90-12-0
Molekylformel C11 H10
Kvantitet 50 g
Synonym Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene
InChI formel InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
LEDER Cc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-metylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Formel vikt 142.0783