Läs mer
1-metylnikotinamidklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylnicotinamide chloride |
| CAS | 1005-24-9 |
| Molekylformel | C7 H9 N2 O . Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| LEDER | [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 1-metylpyridin-1-ium-3-karboxamid; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vikt | 172.0403 |