Läs mer
1-metylnikotinamidklorid, TRC
Produktkod. 30483882
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30483882 100 mg
1 options
Produktkod. 30483882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320995100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylnicotinamide chloride
CAS 1005-24-9
Molekylformel C7 H9 N2 O . Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
LEDER [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
IUPAC-namn 1-metylpyridin-1-ium-3-karboxamid; klorid
Molekylvikt (g/mol) 172.61
Formel vikt 172.0403