Läs mer
1-Methylnicotinamide Iodide, Mikromol™
Beskrivning
1-Methylnicotinamide Iodide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| CAS | 6456-44-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H9 N2 O . I |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium iodide (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-methyl-, iodide (8CI), Pyridinium, 3-carbamyl-1-methyl-, iodide (4CI), 1-Methylnicotinamide iodide, Nicotinamide methiodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| LEDER | [I-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxamide;iodide |
| Visa mer |