Läs mer
1-Methylphenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylphenanthrene |
| CAS | 832-69-9 |
| Molekylformel | C15 H12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenanthrene, 1-methyl-, 1-Methylphenanthrene, NSC 146583 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-5-4-8-15-13(11)10-9-12-6-2-3-7-14(12)15/h2-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2c1ccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-methylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vikt | 192.0939 |