Läs mer
1-metylpiperazin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429802
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429802 100 mL 100ml
11439802 500 mL 500ml
11449802 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429802 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10837.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
1-metylpiperazin används vid framställning av 2-(4-metyl-1-piperazinylmetyl)akrylofenon. Det är involverat i framställningen av 1-(4-metoxi-fenyl)-4-metyl-piperazin genom att reagera med 1-klor-4-metoxi-bensen. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ofloxacin, rifampicin, klozapin, sildenafil, trifluoperazin och zopiklon. Vidare används den som en mimisk mall vid framställningen av molekylärt präglade mikrosfärer. Utöver detta används det för att skapa difunktionell stark anjonbytarfas från ett 1,4-diazacyklohexanderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylpiperazin används vid framställning av 2-(4-metyl-1-piperazinylmetyl)akrylofenon. Det är involverat i framställningen av 1-(4-metoxi-fenyl)-4-metyl-piperazin genom att reagera med 1-klor-4-metoxi-bensen. Det fungerar som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser som ofloxacin, rifampicin, klozapin, sildenafil, trifluoperazin och zopiklon. Vidare används den som en mimisk mall vid framställningen av molekylärt präglade mikrosfärer. Utöver detta används det för att skapa difunktionell stark anjonbytarfas från ett 1,4-diazacyklohexanderivat.
Löslighet Blandbar med
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-01-3
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD00005966
InChI-nyckel PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
IUPAC-namn 1-metylpiperazin
LEDER CN1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperazine
Smältpunkt -6°C
Densitet 0.903
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 102724
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water and methanol.
Formel vikt 100.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methylpiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylpiperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.