Läs mer
1-metylpiperazin-dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15441838
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441838 25 g 25g
15431838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55536.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34352-59-5
Molekylformel C5H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 173.081
MDL-nummer MFCD00012755
InChI-nyckel AILFRWRYZZVJTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperazine dihydrochloride, methylpiperazine, chloride, chloride, piperazine, 1-methyl-dihydrochloride, pubchem15033, methylpiperazine dihydrochloride, n-methylpiperazine dihydrochloride, piperazine, 1-methyl-, dihydrochloride
PubChem CID 2734715
IUPAC-namn 1-metylpiperazin;dihydroklorid
LEDER CN1CCNCC1.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperazine dihydrochloride
Smältpunkt 246°C to 250°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 173.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver