Läs mer
1-Methylpiperazine, Mikromol™
Produktkod. 17974386
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17974386 100 mg
1 options
Produktkod. 17974386 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1265.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Methylpiperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperazine
CAS 109-01-3
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylpiperazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H12 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclizine Imp. A (EP), Cyclizine USP Related Compound A, Cyclizine USP RC A, 1-Methylpiperazine, Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Ph Eur Cyclizine HCl Impurity A, GI 151767X, Cyclizine Related Compound A, Cyclizine Hydrochloride Impurity A, Imatinib Mesilate Impurity G, Cyclizine Impurity A, Imatinib Impurity G
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
LEDER CN1CCNCC1
IUPAC-namn 1-methylpiperazine
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 100.1 g/mol