Läs mer
1-Methylpiperazine, TRC
Produktkod. 30480471
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30480471 50 g
1 options
Produktkod. 30480471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32649550G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperazine
CAS 109-01-3
Molekylformel C5 H12 N2
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Methylpiperazine, Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Piperazine, 1-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylpiperazine (ACI), 1-Methyl-1,4-piperazine, 1-Methyltetrahydro-1,4-diazine, N-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine, NSC 30195, NSC 30675
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
LEDER CN1CCNCC1
IUPAC-namn 1-methylpiperazine
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.1