Läs mer
(1-metylpiperid-3-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516154
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516154 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10164104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516154 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66113CB
Kemiska identifierare
CAS 14613-37-7
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD06738902
InChI-nyckel KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
PubChem CID 13675353
IUPAC-namn (1-metylpiperidin-3-yl)metanamin
LEDER CN1CCCC(C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 128.22
Procent renhet 97%