missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methylpiperidin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpiperidin-3-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 113.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?