Läs mer
1-Methylpiperidine-2-methanol, 97%
Produktkod. 11379759
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379759 5 g 5g
11389759 25 g 25g
11399759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20845-34-5 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20845-34-5
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.203
MDL-nummer MFCD00006494
InChI-nyckel HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
PubChem CID 89394
IUPAC-namn (1-metylpiperidin-2-yl)metanol
LEDER CN1CCCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine-2-methanol
Densitet 0.984
Kokpunkt 79°C to 80°C (7 mmHg)
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
Beilstein 103612
Formel vikt 129.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.