Läs mer
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 96%
Produktkod. 15458305
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458305 5 g 5g
15448305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33083.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71985-80-3 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71985-80-3
Molekylformel C7H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.644
MDL-nummer MFCD00190235
InChI-nyckel NLUDEWJJEMHIIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-carboxy-1-methyl-piperidine hcl, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid, chloride, 4-piperidinecarboxylicacid,1-methyl-,hydrochloride 1:1, pubchem8007
PubChem CID 2760043
IUPAC-namn 1-metylpiperidin-4-karboxylsyra;hydroklorid
LEDER CN1CCC(CC1)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Smältpunkt 225°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 179.65
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.