Läs mer
1-Methylpiperidine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15494957
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494957 1 g 1g
15414967 250 mg 250mg
15404967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32261.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20691-89-8
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.203
MDL-nummer MFCD03411903
InChI-nyckel KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC-namn (1-metylpiperidin-4-yl)metanol
LEDER CN1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine-4-methanol
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.2
Procent renhet 97%