Läs mer
1-Methylpiperidine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031252
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15414967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32261.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20691-89-8
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.203
MDL-nummer MFCD03411903
InChI-nyckel KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC-namn (1-methylpiperidin-4-yl)methanol
LEDER CN1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine-4-methanol
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 129.2
Procent renhet 97%