Läs mer
1-Methylpiperidine, 99%
Produktkod. 11332136
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332136 10 g 10g
11342136 100 g 100g
11352136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03398.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidine är en reaktant för sp3 CH Bond-aktivering med rutenium(II)-katalysatorer och C(3)-alkylering av cykliska aminer, One-pot-syntes av Z-kanelsyror. Det används i syntesen av osymmetriska urea, antibakteriella imidazolium-, pyrrolidinium- och piperidiniumsalter, C1-C16-segmentet av goniodomin A via palladiumkatalyserad organostannan-tioesterkoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Methylpiperidine är en reaktant för sp3 CH Bond-aktivering med rutenium(II)-katalysatorer och C(3)-alkylering av cykliska aminer, One-pot-syntes av Z-kanelsyror. Det används i syntesen av osymmetriska urea, antibakteriella imidazolium-, pyrrolidinium- och piperidiniumsalter, C1-C16-segmentet av goniodomin A via palladiumkatalyserad organostannan-tioesterkoppling.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Starka oxidationsmedel, Koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-67-5
Molekylformel C6H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 135.64
MDL-nummer MFCD00006491
InChI-nyckel QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC-namn 1-metylpiperidin
LEDER [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine
Smältpunkt -50°C
Densitet 0.816
pH 12
Kokpunkt 105°C to 107°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4378
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2399
Beilstein 1073
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 99.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.