Läs mer
1-Metylpiperidin, TRC
Produktkod. 30483496
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30483496 10 g
1 options
Produktkod. 30483496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32694510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpiperidine
CAS 626-67-5
Molekylformel C6 H13 N
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
LEDER CN1CCCCC1
IUPAC-namn 1-metylpiperidin
Molekylvikt (g/mol) 99.174
Formel vikt 99.1048