Läs mer
1-Metylpiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpiperidine |
| CAS | 626-67-5 |
| Molekylformel | C6 H13 N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine, N-Methylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 1-metylpiperidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.174 |
| Formel vikt | 99.1048 |