missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methylpropyl Ester Methanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpropyl Ester Methanesulfonic Acid |
| CAS | 16156-54-0 |
| Molekylformel | C5H12O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-5(2)8-9(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | butan-2-yl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.21 |
| Formel vikt | 152.0507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?