Läs mer
1-metylpyrazol-4-boronsyra Pinakolester, TRC
Produktkod. 30468915
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30468915 250 mg
1 options
Produktkod. 30468915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331153250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 761446-44-0
Molekylformel C10H17BN2O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester
InChI formel InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3
LEDER CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 208.07
Formel vikt 208.14