Läs mer
1-metylpyrazol-4-boronsyra Pinakolester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 761446-44-0 |
| Molekylformel | C10H17BN2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, (1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic Acid Pinacol Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-12-13(5)7-8/h6-7H,1-5H3 |
| LEDER | CN1C=C(B2OC(C)(C(C)(C)O2)C)C=N1 |
| IUPAC-namn | 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.07 |
| Formel vikt | 208.14 |