missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-metylpyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpyrene |
| CAS | 2381-21-7 |
| Molekylformel | C17 H12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1-metylpyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vikt | 216.0939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?