Läs mer
1-metylpyren, TRC
Produktkod. 30473609
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473609 1 g
1 options
Produktkod. 30473609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3267981G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrene
CAS 2381-21-7
Molekylformel C17 H12
Kvantitet 1 g
Synonym Pyrene, 1-methyl-, 1-Methylpyrene, 3-Methylpyrene, NSC 90776
InChI formel InChI=1S/C17H12/c1-11-5-6-14-8-7-12-3-2-4-13-9-10-15(11)17(14)16(12)13/h2-10H,1H3
LEDER Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-namn 1-metylpyren
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Formel vikt 216.0939