Läs mer
1-metylpyrrol-2-karboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 11449093
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449093 10 g 10g
11459093 50 g 50g
11469093 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11163.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1192-58-1 | C6H7NO | 109,128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-58-1
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00003087
InChI-nyckel OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methylpyrrole-2-carboxaldehyde, n-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formyl-1-methylpyrrole, 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, unii-m0hyh3d7sx, 1-methyl-2-formylpyrrole
PubChem CID 14504
IUPAC-namn 1-metylpyrrol-2-karbaldehyd
LEDER CN1C=CC=C1C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde
Densitet 1.074
Kokpunkt 88°C to 90°C (22 mmHg)
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 10 g
Beilstein 107811
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.