Läs mer
1-Metylpyrrol-2-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11327635
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327635 5 g 5g
11317635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05906.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 6973-60-0 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
1-metylpyrrol-2-karboxylsyra används för termokemiska och beräkningsstudier av 1-metyl-2-pyrrolkarboxylsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylpyrrole-2-carboxylsyra används för termokemiska och beräkningsstudier av 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylsyra.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6973-60-0
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00003088
InChI-nyckel ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
IUPAC-namn 1-metylpyrrol-2-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Smältpunkt 135 °C till 138 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 115703
Formel vikt 125.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.