Läs mer
1-metylpyrrol, 99 %
Produktkod. 11439447
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439447 100 mL 100ml
11449447 500 mL 500ml
11456964 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21451.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-54-8 | C5H7N | 81,118 g/mol
1-Methylpyrrol, kan användas som organiskt syntetiskt material, ofta används inom medicin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Methylpyrrol, kan användas som organiskt syntetiskt material, ofta används inom medicin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i organiska lösningsmedel som alkohol och så vidare, men
olöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel, koldioxid. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel, koldioxid. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-54-8
Molekylformel C5H7N
Molekylvikt (g/mol) 81.118
MDL-nummer MFCD00005345
InChI-nyckel OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
PubChem CID 7304
IUPAC-namn 1-metylpyrrol
LEDER CN1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrole
Smältpunkt -57°C
Densitet 0.912
Kokpunkt 112°C to 113°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 104181
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents such as alcohol and so on,but insoluble in water.
Formel vikt 81.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.