missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Mikromol™

Produktkod. 17963246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963246 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17963246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0834.120025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 13118-11-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C18 H25 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. G (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound B, Glycopyrrolate USP RC B, Glycopyrrolate Related Compound B as free base, Glycopyrrolate Related Compound B, Glycopyrronium Bromide Impurity G, Glycopyrronium Impurity G
InChI formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
LEDER CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
IUPAC-namn (1-methylpyrrolidin-3-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 303.1834 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.