Läs mer
1-metylpyrrolidin, 98 %
Produktkod. 11450258
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450258 100 g 100g
11460258 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23799.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-94-5 | C5H11N | 85,15 g/mol
1-Methylpyrrolidine är en metylerad pyrollidin och är inblandad som en väsentlig del av strukturen av cefipime. Det är också en aktiv komponent i cigarettrök.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylpyrrolidine är en metylerad pyrollidin och är inblandad som en väsentlig del av strukturen av cefipim. Det är också en aktiv komponent i cigarettrök.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-94-5
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00003173
InChI-nyckel AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
IUPAC-namn 1-metylpyrrolidin
LEDER CN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrolidine
Smältpunkt °C to 90°C
Densitet 0.819
Kokpunkt 80°C to 81°C
Flampunkt -18°C (0°F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.4247
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3286
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 85.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.