Läs mer
1-Methylpyrrolidine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylpyrrolidine-d8 |
| CAS | 131857-29-9 |
| Molekylformel | C5H3D8N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Methylpyrrolidine-d8, N-Methyltetrahydropyrrole-d8, NSC 65579-d8, N-Methylpyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-methylpyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.2 |
| Formel vikt | 93.1394 |