Läs mer
1-metylpyrrolidin, TRC
Produktkod. 30136612
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136612 10 g
30012252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32621010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-94-5
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
Synonym N-Methylpyrrolidine, N-Methyltetrahydropyrrole, NSC 65579;
LEDER CN1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylpyrrolidine
Kvantitet 10 g