Läs mer
1-metylsulfonyl-1H-bensotriazol, 97 %
Produktkod. p-7035666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470148 1 g 1g
15480148 5 g 5g
15490148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53386.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37073-15-7 | C7H7N3O2S | 197,21 g/mol
1-Metylsulfonyl-1H-bensotriazol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37073-15-7
Molekylformel C7H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 197.21
MDL-nummer MFCD00595638
InChI-nyckel OMMZSDGGKVRGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methylsulfonyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 1-methanesulfonyl-1h-benzotriazole, 1-methanesulfonyl-1,2,3-benzotriazole, acmc-20ap9j, cambridge id 5284919, methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulfonyl benzotriazole, 1-methylsulphonyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 792044
LEDER CS(=O)(=O)N1N=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylsulfonyl-1H-benzotriazole
Smältpunkt 106°C to 108°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-metansulfonyl-lH-l,2,3-bensotriazol
Formel vikt 197.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.