Läs mer
1-(metylsulfonyl)-4-nitrobensen, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10161222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10161222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10405332 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10161222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00770DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 2976-30-9
Molekylformel C7H7NO4S
Molekylvikt (g/mol) 201.196
MDL-nummer MFCD00047803
InChI-nyckel XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
IUPAC-namn 1-metylsulfonyl-4-nitrobensen
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3SO2C6H4NO2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.20
Procent renhet 97%